Merck
151408
Sigma-Aldrich
4-メチル-3-ニトロ安息香酸
99%
別名:
3-ニトロ-p-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
1874411
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
187-190 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of one-dimensional (1D) lanthanide coordination complexes[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
151408-500G:
151408-25G:
151408-BULK:
151408-100G:
151408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jumei Tian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(23), 8504-8511 (2013-05-01)
Three novel one-dimensional (1D) lanthanide coordination complexes involving the 4-methyl-3-nitrobenzoic acid (HL) ligand, with the general formulae [Gd(L)3(H2O)(CH3OH)] (1), [Gd(L)3(H2O)2]·(4,4'-bpy)·CH3OH (2), [Dy(L)3(H2O)(CH3OH)] (3), have been synthesized by solvothermal reactions. These complexes have been structurally characterized by single-crystal X-ray diffraction, IR