Merck
15106
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥53,580
¥53,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥53,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO6
CAS番号:
分子量:
337.37
Beilstein:
4154458
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥53,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI Key
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15106-1G:
15106-BULK:
15106-5G:
15106-VAR:
15106-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)