Merck
15043
Sigma-Aldrich
Boc-D-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-D-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21NO4
CAS番号:
分子量:
279.33
Beilstein:
3653505
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品15043は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI Key
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15043-VAR:
15043-1G:
15043-BULK:
15043-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)