Merck
149160
Sigma-Aldrich
3-メチルアニソール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,200
About This Item
化学式:
CH3C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
907023
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-メチルアニソールは、カリシフィリンAタイプアルカロイドの機能化コアの研究に使用されました[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149160-100ML:
149160-500ML:
149160-BULK:
149160-25ML:
149160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Filippo Sladojevich et al.
Organic letters, 13(19), 5132-5135 (2011-09-09)
An efficient, robust, and scalable strategy to access the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids has been developed starting from commercially available 3-methylanisole. Key features of this approach are an intramolecular Michael addition/allylation sequence and a ring-closing metathesis step.