アッセイ
97%
mp
130-132 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Cc1cc(ccc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
InChI Key
XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
315.1 °F - closed cup
引火点(℃)
157.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
146439-100G:
146439-VAR:
146439-500G:
146439-5G:
146439-BULK:
アクティブなフィルタ