アッセイ
97%
mp
128-131 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
官能基
phenyl
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChI Key
XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
144754-10G:
144754-1KG:
144754-BULK:
144754-5G:
144754-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック