Merck
687057
Sigma-Aldrich
4-(4-ブロモフェニル)-1H-イミダゾール
96%
別名:
5-(4-ブロモフェニル)-3H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
139-143 °C
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI Key
YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687057-5G:
687057-VAR:
687057-BULK:
試験成績書(COA)