Merck
143901
Sigma-Aldrich
ジメチルマロン酸ジエチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
188.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)9(3,4)8(11)13-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
UELKSYXXNGHTSE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diethyl dimethylmalonate forms adducts with α,α,α′,α′-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol based titanium catalysts.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
143901-BULK:
143901-VAR:
143901-10G:
143901-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
TADDOL-Based Titanium Catalysts and Their Adducts: Understanding Asymmetric Catalysis of Diels-Alder Reactions.
Haase C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(6), 1777-1787 (1995)