アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
75-80 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNN=Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N3/c1-7-3-5-8(6-4-7)10-11-9-2/h3-6H,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
DNGJVDGPCGXBFF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
139335-VAR:
139335-BULK:
139335-25G:
139335-1G:
139335-5G:
アクティブなフィルタ