Merck
139076
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate
98%
別名:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 1,3-diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9BrClNO3
CAS番号:
分子量:
330.56
Beilstein:
270885
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
165-168 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cn(C(C)=O)c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
InChI Key
DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate was used as starting reagent in the synthesis of 5,5′-dibromo-4,4′-dichloroindigo[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
139076-BULK:
139076-VAR:
139076-1G:
139076-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Faten Arab-Jaziri et al.
New biotechnology, 30(5), 536-544 (2013-05-01)
Directed evolution was applied to the α-l-arabinofuranosidase from Thermobacillus xylanilyticus to confer better transglycosylation ability, particularly for the synthesis of benzyl α-l-arabinofuranosyl-(1,2)-α-d-xylopyranoside, starting from p-nitrophenyl α-l-arabinofuranoside (donor) and benzyl α-d-xylopyranoside (acceptor). The aim was to obtain mutants displaying both lower