主要文書
8.20365
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
別名:
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O3
分子量:
154.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
236-086-3
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
395 °C (DIN 51794)
有効性
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
30-33 °C
転移温度
flash point 152 °C
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
InChI Key
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1