Merck
13454
Sigma-Aldrich
N-ベンジルヒドロキシルアミン 塩酸塩
puriss., ≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,900
5 G
¥24,200
¥7,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,900
5 G
¥24,200
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHOH · HCl
CAS番号:
分子量:
159.61
Beilstein:
507948
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
mp
~105 °C
108-110 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
InChI Key
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride was used in the synthesis of sugar derived nitrones[1]. It was used as starting reagent in the synthesis of fluoro isoxazoline and isoxazolidine derivatives using flouro nitrone[2].
生物化学的/生理学的作用
N-Benzylhydroxylamine is a potential pharmacological agent in the prevention and progression of acrolein-induced damage to the retinal pigment epithelium[3].
その他情報
カルボニル化合物からニトロンの生成と、オレフィンとの[2+3]環化付加反応による汎用性の高い中間体イソオキサゾリジンの生成[4][5][6][7]; Pd触媒によるアリルエステルのヒドロキシルアミノ化反応[8]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
13454-INTR-F:
13454-VAR-F:
13454-BULK-F:
13454-1G-F:
13454-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B.J. Wakefield
Sci. Synth., 11, 229-229 (2002)
Ionic liquid mediated synthesis of some novel fluoro isoxazolidine and isoxazoline derivatives using N-benzyl fluoro nitrone via cycloaddition reaction and their antimicrobial activities.
Chakraborty B, et al.
Indian J. Chem. B, 52(10), 1342-1351 (2013)
T. Kawakami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73, 2423-2423 (2000)
R Herrera et al.
The Journal of organic chemistry, 66(4), 1252-1263 (2001-04-21)
Captodative olefins 1-acetylvinyl carboxylates proved to be highly regioselective dipolarophiles in 1,3-dipolar cycloadditon to propionitrile oxide, arylphenylnitrile imines, diazoalkanes, and nitrones to yield the corresponding 5-substituted heterocycles. The addition of the latter was also stereoselective, being slightly susceptible to steric
Synthesis of trihydroxy quinolizidine alkaloids: 1, 3-addition reaction of allylmagnesium bromide to a sugar nitrone.
Dhavale DD, et al.
Tetrahedron, 60(13), 3009-3016 (2004)