アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
289-292 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI Key
RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
134228-BULK:
134228-1G:
134228-250MG:
134228-VAR:
アクティブなフィルタ