Merck
132322
Sigma-Aldrich
m-トルニトリル
99%
別名:
3-メチルベンゾニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CN
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
507391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
99-101 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,1H3
InChI Key
BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132322-VAR:
132322-100G:4548173104584
132322-BULK:
132322-5G:4548173104591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rh (III)-photosensitized interconversion of norbornadiene and quadricyclane.
Sluggett GW, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(47), 8834-8838 (1997)
Ultrasound-promoted synthesis of nitriles from aldoximes under ambient conditions.
Jiang N and Ragauskas AJ.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4479-4481 (2010)
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants