Merck
131598
Sigma-Aldrich
ピレン
crystalline, 95%
別名:
ベンゾ[def]フェナントレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10
CAS番号:
分子量:
202.25
Beilstein:
1307225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
crystalline
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI Key
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
435.2 °F
引火点(℃)
224 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
131598-500G:
131598-BULK:
131598-100G:
131598-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Fischkoff et al.
The Journal of general physiology, 65(5), 663-676 (1975-05-01)
Quenching of pyrene fluorescence by oxygen was used to determine oxygen diffusion coefficients in phospholipid dispersions and erythrocyte plasma membranes. The fluorescence intensity and lifetime of pyrene in both artificial and natural membranes decreases about 80% in the presence of
Youn Sun Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(31), 8907-8909 (2011-06-18)
A new pyrene-cored π-conjugated molecule has been synthesized through Sonogashira coupling reaction. The single-crystalline microribbon-based FET exhibited the highest mobility of 0.7 cm(2) V(-1) s(-1) (I(on)/I(off) > 10(6)). Single-crystalline microribbons were employed to operate in an organic phototransistor (OPT) under
Pyrene fluorescence lifetime as a probe for oxygen penetration of micelles.
M W Geiger et al.
Photochemistry and photobiology, 22(6), 273-276 (1975-12-01)
Photoconductivity of liquid crystalline derivatives of pyrene and carbazole.
Sienkowska, Monika J., et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(14), 1392-1398 (2007)
Pyrene fluorescence study of chitosan self-association in aqueous solution.
Amiji, M. M.
Carbohydrate Polymers, 26(3), 211-213 (1995)