Merck
130826
Sigma-Aldrich
3-Acetoxypyridine
99%
別名:
3-Pyridyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
92 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6(9)10-7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
QZDWODWEESGPLC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130826-5G:
130826-BULK:
130826-VAR:
130826-25G:
130826-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The addition of acetic acid to pyridynes and quinolynes.
Fleet GWJ et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3948-3950 (1971)
Dao Feng Xiang et al.
Biochemistry, 53(21), 3476-3485 (2014-05-17)
The uncharacterized protein Rsp3690 from Rhodobacter sphaeroides is a member of the amidohydrolase superfamily of enzymes. In this investigation the gene for Rsp3690 was expressed in Escherichia coli and purified to homogeneity, and the three-dimensional structure was determined to a