Merck
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-チエニル)アクリル酸
98%
別名:
2-チオフェンアクリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O2S
CAS番号:
分子量:
154.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
145-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
InChI Key
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
130583-5G:
130583-VAR:
130583-25G:
130583-1KG:
130583-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)