Merck
128279
Sigma-Aldrich
ヒドラジノ酢酸エチル 塩酸塩
97%
別名:
(Carbethoxymethyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,100
25 G
¥23,600
¥7,100
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,100
25 G
¥23,600
About This Item
化学式:
H2NNHCH2CO2C2H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
154.60
Beilstein:
3912112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,100
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
152-154 °C (lit.)
官能基
amine
ester
hydrazine
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)CNN
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H
InChI Key
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride has been used in the preparation of three novel copper(II) complexes as condensation derivatives of 2-pyridinecarboxaldehyde, 2-acetylpyridine and 2-quinolinecarboxaldehyde[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
128279-BULK:
128279-VAR:
128279-5G:
128279-25G:
128279-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper (II) complexes of N heteroaromatic hydrazones: Synthesis, X-ray structure, magnetic behavior, and antibacterial activity.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(6), 1996-2000 (2009)
Nenad Filipović et al.
Chemical biology & drug design, 84(3), 333-341 (2014-03-19)
Novel Pd(II) complex with N-heteroaromatic Schiff base ligand, derived from 8-quinolinecarboxaldehyde (q8a) and ethyl hydrazinoacetate (haOEt), was synthesized and characterized by analytical and spectroscopy methods. The structure of novel complex, as well as structures of its quinoline and pyridine analogues