Merck
127116
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Triethylethylenediamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,970
¥8,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,970
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2NHC2H5
CAS番号:
分子量:
144.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4311 (lit.)
bp
54-55 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2/c1-4-9-7-8-10(5-2)6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
HDCAZTXEZQWTIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N,N′-triethylethylenediamine has been used to study the synthesis and characterization of N,N,N′-triethylethylenediamine by spectroscopic, magnetic, molar conductance and electrochemical measurements[1].
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127116-VAR:
127116-BULK:
127116-5G:
127116-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ali Taha
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 59(6), 1373-1386 (2003-03-28)
Solvatochromic mixed ligand complexes of copper(II) with malonate and diamine derivatives, Cu(n)(RMal)(diam)(n)X(m) (where n=1 or 2, m=1-4, RMal, malonic acid (H(2)Mal), diethylmalonate (HDEtMal) or diethylethoxyethylenemalonate (DEtEMal), and diam, ethylenediamine (en), 1,3-propylenediamine (1,3-pn), N,N,N'-trimethylethylenediamine (Me(3)en), N,N,N'-triethylethylenediamine (Et(3)en), N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (Me(4)en), N,N,N',N'-tetramethylpropylenediamine (Me(4)pn)