Merck
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
別名:
1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
142.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI Key
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127094-5G:
127094-BULK:
127094-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)