Merck
12688
Sigma-Aldrich
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(R)-2-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-D-norvaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4
CAS番号:
分子量:
217.26
Beilstein:
5260625
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI Key
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12688-1G-F:
12688-VAR-F:
12688-5G-F:
12688-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)