Merck
126497
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2,5-ジメチルフェノール
technical grade
別名:
4-アミノ-2,5-キシレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H2(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
137.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
solid
mp
242-243 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
InChI Key
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
126497-BULK:
126497-10G:
126497-VAR:
126497-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)