アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4085 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
密度
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)CC(C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)4-6(3)7/h5-6H,4,7H2,1-3H3
InChI Key
UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
126411-BULK:
126411-VAR:
126411-5G:
126411-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)