安全性情報
S408158
Sigma-Aldrich
1,4-DIMETHYLPENTYLAMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
S408158-1G:
S408158-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)