Merck
122394
Sigma-Aldrich
チオクロマン-4-オン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥23,300
¥23,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥23,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8OS
CAS番号:
分子量:
164.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.6395 (lit.)
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
官能基
ketone
thioether
SMILES記法
O=C1CCSc2ccccc12
InChI
1S/C9H8OS/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
InChI Key
CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 3
当該品目
154288379344
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.6395 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
solid
form
solid
form
-
bp
154 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
mp
28-30 °C (lit.)
mp
83-86 °C (lit.)
mp
214-217 °C (lit.)
アプリケーション
Thiochroman-4-one was used as the starting reactant for synthesis of series of pyrazoles and isoxazoles[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122394-VAR:
122394-10G:
122394-5G:
122394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Ramalingam et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(6), 847-850 (1977-06-01)
A small series of pyrazoles and isoxazoles derived from thiochroman-4-one has been synthesized and characterized. The compounds were examined for their in vitro inhibitory activity against Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens. Among the tested compounds the pyrazole derivative from thiochroman-4-one