Merck
120502
Sigma-Aldrich
4-ニトロベンゼンスルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,510
25 G
¥20,500
¥7,510
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,510
25 G
¥20,500
About This Item
化学式:
O2NC6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
202.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,510
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
178-180 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChI Key
QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-ニトロベンゼンスルホンアミドは、銅(I)触媒不斉アルケンアジリジン化のためのワンポット法中の窒素源です。[1] 分子錯体を形成するよう、ジアザクラウンエーテル、N,N′-ジベンゾニル-1,7,10,16-テトラオクソ-4,13-ジアザシクロオクタデカンと反応します。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
120502-5G:
120502-BULK:
120502-25G:
120502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The 1: 2 and 1: 1 molecular complexes of N,N'-dibenzyl-4, 13-diaza-18-crown-6 with 4-nitrobenzenesulfonamide and dithiooxamide.
Fonari MS, et al.
Journal of Molecular Structure, 794(1), 110-114 (2006)
Copper (I)-catalyzed asymmetric alkene aziridination mediated by PhI (OAc)< sub> 2</sub>: a facile one-pot procedure.
Kwong HL, et al.
Tetrahedron Letters, 45(20), 3965-3968 (2004)
Jonathan T Park et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(5), 811-818 (2015-02-24)
Nitroreductases (NRs) and ene-reductases (ERs) both utilize flavin mononucleotide cofactors but catalyze distinct reactions. NRs reduce nitroaromatics, whereas ERs reduce unsaturated C=C double bonds, and these functionalities are known to somewhat overlap. Recent studies on the ER xenobiotic reductase A