Merck
117471
Sigma-Aldrich
N-tert-Butylformamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
101.15
Beilstein:
1738869
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
CC(C)(C)NC=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)6-4-7/h4H,1-3H3,(H,6,7)
InChI Key
SDLAKRCBYGZJRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-tert-Butylformamide forms nanostructure due to segregation of the molecules into polar and non-polar domains, analogous to amphiphile self-assembly[1].
アプリケーション
N-tert-Butylformamide was used to investigate the ability of low molecular weight amides to function as non-aqueous amphiphile self-assembly media[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
117471-BULK:
117471-25G:
117471-VAR:
117471-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamar L Greaves et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(20), 9180-9186 (2011-04-07)
The ability of low molecular weight amides to support amphiphile self-assembly is shown to be a general feature for this class of solvents. This report extends the number of known polar solvents which can support amphiphile self-assembly by five new