Merck
116335
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-メチルピリジン
99%
別名:
6-クロロ-2-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClN
CAS番号:
分子量:
127.57
Beilstein:
107187
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloro-6-methylpyridine has been used for experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analyses, as well as for conformational studies[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
116335-5G:
116335-1G:
116335-VAR:
116335-BULK:
116335-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for