Merck
116173
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-ピリジノール
99%
別名:
2-ブロモ-3-ヒドロキシピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,830
25 G
¥16,600
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,830
25 G
¥16,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNO
CAS番号:
分子量:
174.00
Beilstein:
109829
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
185-188 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
InChI Key
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Bromo-3-pyridinol has been used in the preparation of 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol[1]. It has also been used in the total synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
116173-25G:
116173-5G:
116173-BULK:
116173-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Halogenation of Pyridinols using Bis(sym-collidine)iodine(I) and Bis(sym-collidine)bromine(I) hexafluorophosphate.
Tetrahedron Letters, 38(14), 2467-2470 (1997)
Meaghan M O'Malley et al.
Organic letters, 8(12), 2651-2652 (2006-06-02)
The first total synthesis of pterocellin A (1) was achieved in 10 linear steps from commercially available kojic acid (6) and 2-bromo-3-pyridinol (11) in a convergent sequence. The key constructive steps are a directed lithiation to couple two pyridines and