Merck
421650
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(−)-5-ベンジル-3,6-ジオキソ-2-ピペラジン酢酸
97%
別名:
シクロアスパルチルフェニルアラニン, (2S,5S)-3,6-ジオキソ-5-(フェニルメチル)-2-ピペラジン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,700
1 G
¥52,400
¥17,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,700
1 G
¥52,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O4
CAS番号:
分子量:
262.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −9.0°, c = 0.9 in acetic acid
mp
270-272 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(2S-cis)-(-)-5-ベンジル-3,6-ジオキソ-2-ピペラジン酢酸は、治療に適した生物活性化合物を構築するために使用することができるピペラジン骨格です。
アプリケーション
  • T cell lymphomatoid contact dermatitis: a challenging case and review of the literature.:この概説では、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン誘発接触皮膚炎についての議論を扱い、皮膚科学的用途および安全性評価に関する貴重な情報を提供しています(Knackstedt and Zug, 2015)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
421650-1G:
421650-250MG:
421650-BULK:
421650-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with