Merck
115614
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CN
CAS番号:
分子量:
182.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-1-2-7(10(11)12)5(3-6)4-9/h1-3H
InChI Key
HPWJUEZFOUOUEO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Chloro-2-nitrobenzonitrile has been used in the preparation of a series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines by condensation reaction[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
115614-500G:
115614-VAR:
115614-5G:4548173103198
115614-10G:4548173103181
115614-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E F Elslager et al.
Journal of medicinal chemistry, 21(7), 639-643 (1978-07-01)
A series of 2,4-diamino-6-[(aralkyl and alicyclic)thio-, sulfinyl-, and sulfonyl]quinazolines was prepared via condensation of 5-chloro-2-nitrobenzonitrile or 5,6-dichloro-2-nitrobenzonitrile with the appropriate aralkyl or alicyclic thiopseudourea, reduction of the resulting 2-nitro-5-[(aralkyl or alicyclic)thio]benzonitrile with stannous chloride to the amine, and cyclization with