Merck
112917
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-プロパンチオール
92%, technical grade
別名:
イソブチルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,270
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,270
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2SH
CAS番号:
分子量:
90.19
Beilstein:
1730890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
124 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
92%
屈折率
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-methyl-1-propanethiol attaches with L-Cys (the carrier) via a disulfide bond to form the brain-targeted drug delivery systems (BTDS)[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
112917-VAR:
112917-500ML:
112917-BULK:
112917-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dennis M Killian et al.
Drug delivery, 14(1), 25-31 (2006-11-17)
We describe a novel strategy to achieve high affinity recognition for the specific, cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform by covalent coupling of small molecules to the amino acid, L-cysteine (L-Cys). L-Cys (as the carrier) was covalently attached