アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2H,3-7H2,1H3
InChI Key
BPBOWYWUOUJKLO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
110779-BULK:
110779-VAR:
110779-10G:
110779-25G:
110779-5G:
アクティブなフィルタ