蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
707 °F
expl. lim.
7.6 %
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
110140-2.5L:
110140-BULK:
110140-VAR:
110140-2L:
110140-1L:
110140-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)