アッセイ
97%
mp
200-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.NNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI Key
ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
109509-1KG:
109509-5G:
109509-VAR:
109509-500G:
109509-25G:
109509-BULK:
アクティブなフィルタ