アッセイ
≥96.0% (GC)
含みます
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 10 parts
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI Key
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10905-VAR:
10905-25KG:
10905-225KG:
10905-BULK:
10905-220KG:
10905-1KG:
アクティブなフィルタ