Merck
183067
Sigma-Aldrich
6-メトキシキノリン
98%
別名:
6-Methoxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
Beilstein:
115244
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.625 (lit.)
bp
140-146 °C/15 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChI Key
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
6-メトキシキノリンは、以下の合成の前駆体として使用されます:
  • 蛍光亜鉛および塩素センサー。
  • 強力なチューブリン重合阻害薬である5-アミノ-2-アロイルキノリン。
  • 細菌DNAジャイレースおよびトポイソメラーゼ阻害薬である3-フルオロ-6-メトキシキノリン誘導体。
  • 単イオン磁石であるコバルトベースの三元金属有機錯体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183067-5G:
183067-VAR:
183067-25G:
183067-100G:
183067-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel 3-fluoro-6-methoxyquinoline derivatives as inhibitors of bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV.
Mitton-Fry MJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(15), 3353-3358 (2017)
Roland J Reischl et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 262-269 (2012-08-28)
The determination of trace amounts of d-amino acids (d-AAs) even in tissue samples of higher developed animals, mammals and humans has opened a wide field of biological questions to be investigated. d-Ala, d-Asp and d-Ser have already been identified to
Single-Ion Magnets Based on Mononuclear Cobalt (II) Complexes with Sulfadiazine.
Villa-Perez C, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2016(29), 4835-4841 (2016)
Richard G Painter et al.
Analytical chemistry, 78(9), 3133-3137 (2006-04-29)
Human neutrophils synthesize hypochlorous acid, a nonradical oxidant, as one of the antimicrobial agents to kill phagocytosed pathogens within phagolysosomes. The production of HOCl is catalyzed by myeloperoxidase using chloride anions (Cl-). Even though various approaches have been documented to
5-Amino-2-aroylquinolines as highly potent tubulin polymerization inhibitors. Part 2. The impact of bridging groups at position C-2.
Lee H-Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(24), 8517-8525 (2011)