Merck
108235
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylanthraquinone
98%
別名:
β- tert -Butylanthraquinone, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9,10-anthracenedione, 2-tert -Butyl-9,10-anthraquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,100
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16O2
CAS番号:
分子量:
264.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C18H16O2/c1-18(2,3)11-8-9-14-15(10-11)17(20)13-7-5-4-6-12(13)16(14)19/h4-10H,1-3H3
InChI Key
YTPSFXZMJKMUJE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
108235-BULK:
108235-500G:
108235-VAR:
108235-5G:
108235-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymerization of Methyl Methacrylate Photoinitiated by Anthraquinone and 2-tert-Butylanthraquinone
Ledwith, A., G. Ndaalio, and A. R. Taylor
Macromolecules, 8(1), 1-7 (1975)
Liquid chromatographic detection of cardiac glycosides, saccharides and hydrocortisone based on the photoreduction of 2-tert-butylanthraquinone
Gandelman, M. S.
Analytica Chimica Acta, 155, 159-171 (1983)