スキップする
PHG0010
イソプロピル β-D-1-チオガラクトピラノシド
別名:
IPTG, イソプロピル β-D-チオガラクトシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥112,000
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥372,000
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥1,250,000
1000 g
カートの在庫状況を確認する
¥6,250,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H18O5S
CAS番号:
分子量:
238.30
EC Number:
206-703-0
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4631
¥112,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼サンプルのご依頼はこちら
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
IPTGは、β-ガラクトシダーゼ活性の発現誘導が必要なクローニングの際に用いられます。大腸菌中のlacオペロンの発現を誘導させる組み換えコロニーのblue-white selectionの際に、X-GalまたはBluo-Gal とともに用います。β-ガラクトシダーゼをコードしているlacZ遺伝子を抑制しているlacIリプレッサーに結合してコンホメーションを変化させ、その抑制を妨げます。
Other Notes
代謝されないグルコースのアナログです。
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
I5502I1284I6758
IPTG ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Sigma-Aldrich
I6758
IPTG
description
-
description
≥99% (TLC)
description
ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
description
≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
PHG0010-5G-PW: + PHG0010-VAR: + PHG0010-5G: + PHG0010-BULK: + PHG0010-1000G: + PHG0010-100G: + PHG0010-1000G-PW: + PHG0010-100G-PW: + PHG0010-25G: + PHG0010-25G-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)