Merck
107905
Sigma-Aldrich
2,5-ジヨード安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,900
5 G
¥47,600
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,900
5 G
¥47,600
About This Item
化学式:
I2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
373.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
183-187 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
iodo
SMILES記法
OC(=O)c1cc(I)ccc1I
InChI
1S/C7H4I2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
NSKPFWAAYDFCFS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,5-Diiodobenzoic acid was used for detection and responses of divergent compounds which are strong electron absorbers by gas chromatography with electron capture detection[1].
生物化学的/生理学的作用
2,5-Diiodobenzoic acid forms 1:1 complex with cycloheptaamylose[2]. It undergoes palladium-catalyzed coupling reaction with terminal alkynes[3].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
107905-5G:4548173992563
107905-VAR:
107905-1G:4548173992556
107905-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Attogram-level detection and relative sensitivity of strong electrophores by gas chromatography with electron capture detection.
Corkill JA, et al
Analytical Chemistry, 54(3), 481-485 (1982)
The crystal structure of a complex of cycloheptaamylose with 2,5-diiodobenzoic acid.
J A Hamilton et al.
Biochemical and biophysical research communications, 73(3), 659-664 (1976-12-06)
Highly regioselective palladium-catalyzed condensation of terminal acetylenes with 2, 5-diiodobenzoic acid.
Balavoine F, et al.
Tetrahedron Letters, 40(48), 8351-8354 (1999)