Merck
106240
Sigma-Aldrich
トリクロロメラミン
98%
別名:
2,4,6-トリス(クロロアミノ)-1,3,5-トリアジン, N2,N4,N6-トリクロロ-2,4,6-トリアミノ-1,3,5-トリアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3Cl3N6
CAS番号:
分子量:
229.46
Beilstein:
524508
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)