Merck
07541
Sigma-Aldrich
(RP)-1-ジシクロヘキシルホスフィノ-2-[(R-α-(ジメチルアミノ)-2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)ベンジル]フェロセン
≥97%
別名:
(1S)-1-(ジシクロヘキシルホスフィノ)-2-[(R)-[2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェニル](ジメチルアミノ)メチル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H63FeNP2
CAS番号:
分子量:
711.76
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
保管条件
under inert gas
官能基
amine
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)c5ccccc5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)c5ccccc5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C38H58NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h15-17,26-33,38H,3-14,18-25H2,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m1../s1
InChI Key
DOWXTPVXDDGHHG-VROLVAQFSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07541-VAR:
07541-500MG:
07541-1G:
07541-50G:
07541-100MG:
07541-100G:
07541-BULK:
07541-5G:
07541-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)