Merck
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecylamine
≥97%
別名:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecylamine, 3-(Perfluorooctyl)propylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8F17N
CAS番号:
分子量:
477.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.326
密度
1.602 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
InChI Key
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
04636-5G-F:
04636-BULK-F:
04636-VAR-F:
04636-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)