Merck
FTAQ-RO
Roche
FastStart Taq DNA ポリメラーゼ、5 U/ul
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
41106300
形状
liquid
品質水準
使用法
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
特徴
dNTPs included: no
hotstart
包装
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
colorless
入力
purified DNA
pH
8-9
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
genomic analysis
life science and biopharma
保管温度
−20°C
詳細
FastStart Taq DNAポリメラーゼは、幅広い用途に、また複数の機器プラットフォームで使用することができる汎用酵素です。この修飾された、耐熱性のリコンビナントTaq DNAポリメラーゼは、+75℃以下の温度では不活性ですが、+95℃での2~4分の加熱ステップによって活性化されます。FastStart Taq DNA ポリメラーゼは、低い温度では不活性であるため、その温度で形成され得る非特異的なプライマー-テンプレートハイブリッドを伸長しません。FastStart Taq DNAポリメラーゼは、酵素がPCR セットアップ中および最初の変性ステップの前まで非活性であるため、ホットスタートPCR に理想的なツールです。
アプリケーション
FastStart Taq DNA ポリメラーゼは、耐熱性の、リコンビナント Taq DNA ポリメラーゼ化学修飾体です。この酵素 は、PCRセットアップ中+15~+25℃では不活性ですが、続く初期変性時に+95℃で活性化します。この酵素は、独特の酵素設計と最適化されたバッファー系によって、優れた結果をもたらします。FastStart Taq DNA ポリメラーゼは、酵素が PCR セットアップ中および最初の変性ステップの前まで非活性であるため、ホットスタート PCR に理想的なツールです。
これは以下のことに使用できます:
  • PCR
  • マルチプレックスPCR
  • 二次構造を形成する配列またはGCが豊富な配列などの、PCRが困難なテンプレート
  • 室温下で操作可能など、オートメーション化されたPCR
  • 3 kbまでのホットスタートPCR
  • 3 kbまでのホットスタートRT-PCR
  • 定量的逆転写PCR(RT-qPCR)
  • バイサルファイト処理によるメチル化特異的PCR
すぐに使えるPCRヌクレオチド混合液が付属したFastStart Taq DNAポリメラーゼ、dNTPackをご利用ください。最も便利な製品としては、すぐに使える2倍濃度のFastStart PCR Masterをお選びください。
特徴および利点
FastStart Taq DNA ポリメラーゼは、修飾したリコンビナントTaq DNA ポリメラーゼであり、+75℃以下の温度で不活性です。本キットには、幅広いテンプレートを扱うための、最適化された PCR バッファーおよび GC-RICH溶液が含まれています。酵素の安定性が高いため、ロボットステーションによるピペッティングが可能です。
  • より高い特異性、感度、および収量:
ホットスタートPCRによってPCRセットアップが簡単になります。
  • ロボットセットアップの使用。
+15~+25℃で24時間安定なこの酵素混合液をご使用ください。
  • PCR産物の持ち越し汚染を防止。
dUTPを取り入れ、ウラシル-DNAグリコシラーゼを使用してPCRマスターミックスを前処理
  • 幅広いテンプレートを扱うための、最適化されたポリメラーゼ連鎖反応(PCR)バッファー系およびGC-RICH溶液
  • 他に類を見ない酵素設計および最適化されたバッファー系による優れた結果
包装
1 キットは 5 コンポーネントを含みます
品質
各ロットは、ヒトゲノム DNA およびヒト tPA 遺伝子の 365 bp 断片に特異的なプライマー、および GC 含量 74%の Apo E 遺伝子 284 bp 断片に特異的なプライマーを使用して機能試験しています。また各ロットは、エキソおよびエンドヌクレアーゼ非存在およびニッキング活性についても試験しています。
単位の定義
1 ug M13mp9ss DNA、0.3 ug M13 シーケンシングプライマーおよび 0.1 uCi [α-32P] dCTP は、様々なユニット量の FastStart Taq DNA ポリメラーゼによって、50 uL インキュベーションバッファー中、+65°Cで 60 分間インキュベートされます。取り込まれた dNTPs の量は、トリクロロ酢酸沈殿によって測定されます。
ユニットアッセイ:1ug M13mp9ss DNA、0.3 ug M13 シーケンシングプライマーおよび 0.1 uCi [α-32P] dCTP は、様々なユニット量の FastStart Taq DNA ポリメラーゼによって、50 uL インキュベーションバッファー中、+65°Cで 60 分間インキュベートされます。取り込まれた dNTPs の量は、トリクロロ酢酸沈殿によって測定されます。
容量活性:5 U/μL
調製ノート
保管条件(ワーキングソリューション):Fast Start Taq マスターミックスは、-25~-15°C で、4 週間、プライマーなしで安定です。
注意事項:このパラメーターは、仕様の一部ではありません。
保管および安定性
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
法的情報
購入の際の注意:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。</ br>購入の際の注意:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号5,677,152および5,773,258の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究にのみ使用されます。 ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
FastStart is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
文書ライブラリにアクセスする
Genetic mutational testing of Chinese children with familial hematuria with biopsy-proven FSGS
Li Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 17, 1513-1526 (2018)
Methylation-sensitive high-resolution melting
Wojdacz TK, et al.
Nature Protocols, 3, 1903-1903 (2008)
Sam Kint et al.
Clinical epigenetics, 12(1), 36-36 (2020-03-01)
The HIV-1 proviral genome harbors multiple CpG islands (CpGIs), both in the promoter and intragenic regions. DNA methylation in the promoter region has been shown to be heavily involved in HIV-1 latency regulation in cultured cells. However, its exact role
Burkhard Malorny et al.
International journal of food microbiology, 117(2), 211-218 (2007-05-22)
A collaborative study including 13 German laboratories was conducted to evaluate the performance of two non-patented real-time PCR methods for the detection of Salmonella in milk powder targeting the ttrC/ttrA- or the invA gene. The enrichment procedure and sample DNA
Whole-body scanning PCR; a highly sensitive method to study the biodistribution of mRNAs, noncoding RNAs and therapeutic oligonucleotides
Boos JA, et al.
Nucleic Acids Research, 41, e145-e145 (2013)
資料
The choice of the PCR enzyme in combination with an appropriate buffer can profoundly affect PCR outcome.
PCRの結果は、PCR酵素と適切なバッファーの組み合わせの選択で大きく変わる可能性があります。
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.