PAT:バイオ医薬品製造プロセスに品質を組み込む
リアルタイムモニタリング・制御を搭載
プロセス分析技術(PAT)により、プロセスをリアルタイムでモニタリング・制御することでバイオ医薬品製造における品質が確保されます。この技術では、材料や装置のばらつきに対応できる製造プロセスを開発するための分析ツールが利用されます。重要品質特性(CQA)に影響を及ぼす重要工程パラメーター(CPP)が特定されたら、CPPのモニタリングと制御のために分析法が用いられて、CPPが目的のデザインスペース内に維持されます。このアプローチは、最後の製品試験に依存するのではなく、クオリティ・バイ・デザイン(QbD)の原則をプロセスに統合しています。
自動化無菌サンプリング
自動化無菌サンプリングは、細胞培養サンプルの回収で大きな利点が得られることから、アップストリームプロセス(USP)の開発に特に適していますが、この手法は、ダウンストリームプロセス(DSP)や微生物発酵にも使うことができます。
プロセス開発のための自動化無菌サンプリングの利点は重要です。このPAT技術を使用することで、手動介入を伴わずにサンプルをソースから回収し、分析/保管へと直接運ぶため、無菌の閉鎖系サンプリング環境が維持されます。自動化無菌サンプリングは、モダリティに左右されず、設計段階からモジュール式であり、その実施において柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。またこの技術は、データ駆動型モデルのキャリブレーションとバリデーションを改善するために、ラマン分光法などの他のPAT技術を組み合わせることもできます。
現行のオフラインサンプリングや分析手順と比べて、自動化無菌サンプリングは、以下のような明らかな利点をもたらします:
- サンプルソースの汚染リスクが低い
- プロセスの代表的データポイントの頻度と取得が多い
- 実験と分析行動との間のターンアラウンド時間が強化されている
- オフサンプルホールド時間と試験実施に関連した変更不可事項が最小限
- 主なプロセス決定をするのに必要な実験数が少ない
MAST® 自動サンプリングソリューションは、モダリティーに左右されない汎用性の高い無菌自動サンプリングソリューションで、手動による介入なしで複数のソースからサンプルが直接回収、デリバリー、分析されるようにして、ユーザーがその他の付加価値のあるタスクを実施する時間を増やします。
関連分野
カスタマイズ可能なバイオプロセス用汎用培地(CCM)製品は、モノクローナル抗体やワクチン、遺伝子治療用製品、細胞加工製品の上流製造工程の生産性を高めます。
Mobius® バイオリアクターシリーズには、ベンチスケール(2 mLと3 L)、パイロット製造、臨床製造、および...
Cellicon® セルリテンションソリューションでパーフュージョンプロセスを実現してより高い細胞密度を達成
関連ウェビナー
パーフュージョンプロセスにおけるCPPとCQAのモニタリングのためのラマン分光法の利用に関するウェビナー。
ラマン分光法を細胞培養培地調製の品質管理にどのように使用できるかに関するウェビナー。
アップストリームバイオプロセシングにおけるプロセス・品質データへのアクセスを加速するための自動化無菌サンプリングの利用に関するウェビナー。
アップストリームバイオプロセシングにおけるプロセス・品質データへのアクセスを加速するための自動化無菌サンプリングの利用に関するウェビナー。
関連資料
- Datasheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST® Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
BioContinuum™プラットフォーム:未来のバイオ医薬品製造施設を実現します!