Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: rame (totale) negli effluenti, contenuto organico elevato
Metodo analitico: rame (totale) negli effluenti, contenuto organico elevato
Strumenti e reagenti
N° Cat. 173016  Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 o
N° Cat. 173017  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o
N° Cat. 173018  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o
N° Cat. 109748  Fotometro Spectroquant® NOVA 30 o
N° Cat. 109751  Fotometro Spectroquant® NOVA 60 o
Cat.No. 173632  Colorimetro Spectroquant® Move 100
N° Cat. 114946  Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat. 114947  Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
N° Cat. 114944  Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat. 114553  Test in cuvetta del rame Spectroquant®
N° Cat. 114767  Test del rame Spectroquant®
N° Cat. 100731  Acido cloridrico 96% per analisi
N° Cat. 107209  Perossido d’idrogeno al 30% (Perhydrol®) per analisi
N° Cat. 105590  Soluzione di idrossido di sodio al 32% per analisi
N° Cat. 109535  Strisce indicatrici universali di pH MColorpHastTM, pH 0-14
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Preparazione dei campioni
Porre 25 ml di campione in un becher da 400 ml con 5 ml di acido solforico al 96% e 5 ml di Perhydrol®, mescolare e scaldare lentamente su una piastra riscaldante fino a che l’acido solforico comincia a fumare. Lasciar raffreddare, aggiungere 5 ml di Perhydrol® e scaldare nuovamente fino a che non viene rilasciata anidride solforica, SO3. Ripetere la procedura fino a un massimo di tre volte, in base al contenuto organico del campione. Il campione completamente digerito deve risultare limpido e praticamente incolore.
Trasferire la miscela in un matraccio tarato da 50 ml. Regolare nell’intervallo di pH 4 - 8 con la soluzione di idrossido di sodio al 32% (controllare con le strisce indicatrici universali di pH, pH 0-14) Diluire la soluzione con acqua per analisi, portare a volume e mescolare con cura.
Procedura analitica
Procedere alla determinazione con uno dei kit elencati più sopra.
Operazioni di calcolo
Contenuto di rame (totale) in mg/l Cu = valore misurato in mg/l Cu x 2