HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
Materiali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna per HPLC Ascentis® Express RP-Amide, 2,7 μm
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mmComponente della fase mobile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
column
Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), m/z 100-600
injection
1 μL
Descrizione
Risultati analitici
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.