Documenti
1.07961
Sigma-Aldrich
Entellan new
rapid mounting medium for microscopy
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>250 °C
Limite di esplosione
1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.490-1.500
P. eboll.
137-143 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 23 °C
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Entellan new - mezzo di montaggio rapido per microscopia - è un mezzo di montaggio anidro per microscopia pronto all′uso che consiste in un polimero di acrilati misti disciolti in xilene. Pertanto, può essere utilizzato con campioni che sono stati chiarificati con xilene prima del montaggio. L′intervallo di viscosità ristretto ne migliora e ne velocizza l′impiego, dal momento che non è necessario resettare il volume o la velocità di gocciolamento dopo il primo ciclo con un nuovo flacone di Entellan new. Entellan new è un prodotto registrato come IVD e certificato CE, e può quindi essere impiegato a fini clinici diagnostici. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le istruzioni per l′uso (IFU). Le IFU possono essere scaricate da questa pagina web.
Indice di rifrazione (20°C) 1,490 - 1500
Densità (20°C / 4°C) 0,94 - 0,96 g/cm3
Viscosità (20°C) 250 - 600 mPa*s
Risultati analitici
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,490-1,500
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,94-0,96
Fluorescenza (come chinina a 365 nm): ≤ 250 ppb
Viscosità (20 °C): 250-600 mPa∙s
Idoneità per la microscopia: test superato
Note legali
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Samara Damasceno et al.
Frontiers in neurology, 11, 33-33 (2020-03-03)
The Wistar Audiogenic Rat (WAR) and the Genetic Audiogenic Seizure Hamster from Salamanca (GASH/Sal) strains are audiogenic epilepsy models, in which seizures are triggered by acoustic stimulation. These strains were developed by selective reproduction and have a genetic background with
Thomas Bise et al.
Scientific reports, 10(1), 11551-11551 (2020-07-16)
Zebrafish can regenerate their damaged hearts throughout their lifespan. It is, however, unknown, whether regeneration remains effective when challenged with successive cycles of cardiac damage in the same animals. Here, we assessed ventricular restoration after two, three and six cryoinjuries
Sandra Barata-Antunes et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-20)
Parkinson's disease (PD) is the second most common age-related neurodegenerative disorder. The neurodegeneration leading to incapacitating motor abnormalities mainly occurs in the nigrostriatal pathway due to the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc). Several animal
Matthias Schnetz et al.
Cancers, 12(3) (2020-02-29)
Accumulating evidence suggests that iron homeostasis is disturbed in tumors. We aimed at clarifying the distribution of iron in renal cell carcinoma (RCC). Considering the pivotal role of macrophages for iron homeostasis and their association with poor clinical outcome, we