Documenti fondamentali
V900868
Sigma-Aldrich
Guanosina 5′-trifosfato
Vetec, reagent grade, ≥95%, powder
Sinonimo/i:
GTP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Azioni biochim/fisiol
Il GTP funge da carrier dei fosfati e dei pirofosfati coinvolti nella canalizzazione dell′energia chimica in pathway biosintetici specifici. Il GTP attiva le proteine G che trasducono il segnale e sono coinvolte in vari processi cellulari, tra cui la proliferazione, la differenziazione e l′attivazione di diverse cascate di chinasi intracellulari. La proliferazione e l′apoptosi sono regolate in parte dall′idrolisi del GTP ad opera delle piccole GTPasi Ras e Rho. Un altro tipo di piccola GTPasi, la Rab, esercita un ruolo nell′attracco e nella fusione delle vescicole e può essere inoltre coinvolto nella formazione delle vescicole. Oltre al suo ruolo di trasduzione del segnale, il GTP agisce anche da precursore ricco di energia delle unità dei mononucleotidi nella biosintesi enzimatica del DNA e dell′RNA.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
C A Cooper et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 184(7), 865-876 (2014-08-28)
Marine teleost fish secrete bicarbonate (HCO3 (-)) into the intestine to aid osmoregulation and limit Ca(2+) uptake by carbonate precipitation. Intestinal HCO3 (-) secretion is associated with an equimolar transport of protons (H(+)) into the blood, both being proportional to