V900421
Uridine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3